Print…
Prata duro ≥99.9% (baseado nos metais), folha, duro, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11438.FF 11438.FI 11438.GH
11438.FFEA 64.2 EUR
11438.FF 11438.FI 11438.GH
Prata duro ≥99.9% (baseado nos metais), folha, duro, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈6.6g/25x25mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647