Print…
Prata hard_SC 99,9 Metals basis, foil, hard, Espessura: 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11437.FF 11437.FI 11437.GH
11437.FFEA 103 EUR
11437.FF 11437.FI 11437.GH
Prata hard_SC 99,9 Metals basis, foil, hard, Espessura: 2.0 mm (0.08 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647