Print…
Prata 99,9 Metals basis, shots 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11436.09 11436.18 11436.30
11436.09EA 88.8 EUR
11436.09 11436.18 11436.30
Prata 99,9 Metals basis, shots 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647