Prata ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11435.BW
11435.CB
11435.CD
11435.BWEA
147
EUR
11435.BW
11435.CB
11435.CD
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Prata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈32.94g/m, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Fórmula:
Ag Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 962 °C Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003397 Número CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |