Prata ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11434.G1
11434.G5
11434.G9
11434.G1EA
96.6
EUR
11434.G1
11434.G5
11434.G9
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Prata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈8.24g/m, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Fórmula:
Ag Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 962 °C Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003397 Número CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |