Print…
Prata duro ≥99.9% (baseado nos metais), fio 1/2 duro, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11433.G2 11433.G6 11433.H2
11433.G2EA 78.8 EUR
11433.G2 11433.G6 11433.H2
Prata duro ≥99.9% (baseado nos metais), fio 1/2 duro, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m, Temper: 1/2 hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647