Prata ≥99.99% (baseado nos metais), pó cristalino, Premion® -10+20 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11409.18
11409.30
11409.18EA
460
EUR
11409.18
11409.30
Prata ≥99.99% (baseado nos metais), pó cristalino, Premion® -10+20 mesh
Prata
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Fórmula:
Ag Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 961,9 °C Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003397 Número CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 UN: 3077 ADR: 9,III |