Print…
Prata ≥99.9% (baseado em metais), pó APS 1-3 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11405.09 11405.18 11405.30
11405.09EA 85.5 EUR
11405.09 11405.18 11405.30
Prata ≥99.9% (baseado em metais), pó APS 1-3 µm
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. min 0.25m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647