Print…
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), pó APS 4-7 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11402.09 11402.18 11402.30
11402.09EA 89.2 EUR
11402.09 11402.18 11402.30
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), pó APS 4-7 µm
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 0.1-0.4m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 961,9 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III