Prata ≥99.9985% (baseado nos metais), hastes, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11356.BP
11356.BS
11356.BPEA
184
EUR
11356.BP
11356.BS
Prata ≥99.9985% (baseado nos metais), hastes, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Prata
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈12.87g/cm
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Fórmula:
Ag Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 962 °C Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003397 Número CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |