Print…
Prata 99,999 Metals basis, powder, Premion® -120 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00781.06 00781.14
00781.06EA 99.2 EUR
00781.06 00781.14
Prata 99,999 Metals basis, powder, Premion® -120 mesh
Prata
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647