Print…
Prata hard_SC 99,95 Metals basis, foil, hard, Espessura: 0.075 mm (0.003 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00501.FS 00501.GT
00501.FSEA 127 EUR
00501.FS 00501.GT
Prata hard_SC 99,95 Metals basis, foil, hard, Espessura: 0.075 mm (0.003 in)
Prata
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3g/25x150mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647