Print…
Prata 99.9%, foil 25x25 mm, Espessura: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
317750010 317750040
ACRO317750010EA 72.1 EUR
ACRO317750010 ACRO317750040
Prata 99.9%, foil 25x25 mm, Espessura: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Prata
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 961 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Encomendar
Appearance Silver white Foil
Total trace metal impurities ≤0.1 %