Print…

Cobre, pó, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

326453-1KG 326453-250G
SIAL326453-1KGEA 303 EUR
SIAL326453-1KG SIAL326453-250G
Cobre, pó, Sigma-Aldrich®
Cobre
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2567 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083,4 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR