Print…
Cobre, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203122-10G 203122-50G
SIAL203122-10GEA 602 EUR
SIAL203122-10G SIAL203122-50G
Cobre, pó, Sigma-Aldrich®
Cobre
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2567 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083,4 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III