Print…
Ácido fórmico 98-100% (por alcalimetria), LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43804.0100 5.43804.0250
5.43804.0100EA 128 EUR
5.43804.0100 5.43804.0250
Ácido fórmico 98-100% (por alcalimetria), LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 49,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Encomendar
Explosion Limit (V) 12 - 38%
pH Value, (10 g/l, H₂O, 20 °C) 2.2
Vapor Pressure (20 °C) 42 hPa