Cobre, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254177-125G
254177-25G
SIAL254177-125GEA
824
EUR
SIAL254177-125G
SIAL254177-25G
Cobre, Sigma-Aldrich®
Cobre
Fórmula:
Cu Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1083 °C Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010965 Número CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...