Print…
Ouro ≥99.9% (baseado nos metais), folha fina, Thickness: 0.002 mm (0.00008 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44136.FF 44136.FI
44136.FFEA 601 EUR
44136.FF 44136.FI
Ouro ≥99.9% (baseado nos metais), folha fina, Thickness: 0.002 mm (0.00008 in)
Ouro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.02g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526