Print…
Ouro ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43071.GH 43071.FF 43071.FI
43071.GHEA 2820 EUR
43071.GH 43071.FF 43071.FI
Ouro ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Ouro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526