Print…
Ouro ≥99.96% (baseado nos metais), pó esférico APS 5,5-9,0 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42675.03 42675.06 42675.14
42675.03EA 331 EUR
42675.03 42675.06 42675.14
Ouro ≥99.96% (baseado nos metais), pó esférico APS 5,5-9,0 µm
Ouro
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.05-0.20m2/g MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526