Ouro ≥99.96% (baseado nos metais), floco/esfera APS 2,2-3,5 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42153.03
42153.06
42153.03EA
331
EUR
42153.03
42153.06
Ouro ≥99.96% (baseado nos metais), floco/esfera APS 2,2-3,5 µm
Ouro
Purity: 99.96%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Thick flake
MDL No.: MFCD00003436
Fórmula:
Au Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1063 °C Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003436 Número CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |