Print…
Ouro ≥99.99% (baseado nos metais), Tela metálica 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40931.FF 40931.FI 40931.GH
40931.FFEA 534 EUR
40931.FF 40931.FI 40931.GH
Ouro ≥99.99% (baseado nos metais), Tela metálica 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Ouro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth, 100x100mm ~4.9g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526