Print…
Ouro ≥99.99% (baseado em metais), Tela metálica 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
40930.GHEA 3050 EUR
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
Ouro ≥99.99% (baseado em metais), Tela metálica 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Ouro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Electrodes
Fórmula: Au
Peso Molecular: 196.97 g/mol
Ponto de ebulição: 2800
Ponto de Fusão: 1063
Densidade: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526