Print…
Hidróxido de sódio solution_SC 40% w/w
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
171220.1214 171220.1315 171220.0716 171220.0715
APPC171220.1214EA 404 EUR
APPC171220.1214 APPC171220.1315 APPC171220.0716 APPC171220.0715
Hidróxido de sódio solution_SC 40% w/w
Hidróxido de sódio
Absorbs CO₂ from air. Miscible with water.
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.43 g/ml
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Minimum Assay (Acidim.) 40%
Nitrogen Compounds (as N) Max. 0.002%
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 1.0%