Print…
Ouro ≥99.95% (baseado em metais), fio, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14729.BO 14729.BQ 14729.BU
14729.BOEA 201 EUR
14729.BO 14729.BQ 14729.BU
Ouro ≥99.95% (baseado em metais), fio, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Ouro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈60.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Peso Molecular: 196.97 g/mol
Ponto de ebulição: 2800
Ponto de Fusão: 1063
Densidade: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526