Print…
Ouro ≥99.999% (baseado em metais), fio, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14725.BS 14725.BW 14725.CB
14725.BSEA 150 EUR
14725.BS 14725.BW 14725.CB
Ouro ≥99.999% (baseado em metais), fio, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Ouro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.79g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526