Print…
Ouro ≥99.95% (baseado nos metais), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14724.BU 14724.BY 14724.CC
14724.BUEA 124 EUR
14724.BU 14724.BY 14724.CC
Ouro ≥99.95% (baseado nos metais), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Ouro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526