Print…
Ouro ≥99.99% (baseado em metais), pó, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14641.03 14641.06
14641.03EA 331 EUR
14641.03 14641.06
Ouro ≥99.99% (baseado em metais), pó, Premion®
Ouro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526