Print…
Ouro ≥99.999% (baseado em metais), projétil, Premion®, Comp.: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14174.KG 14174.KJ
14174.KGEA 1170 EUR
14174.KG 14174.KJ
Ouro ≥99.999% (baseado em metais), projétil, Premion®, Comp.: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Ouro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.35-3.60g/slug, approx. weight - may differ Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Peso Molecular: 196.97 g/mol
Ponto de ebulição: 2800
Ponto de Fusão: 1063
Densidade: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526