Print…
Ouro ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11519.FF 11519.FI 11519.GH
11519.FFEA 217 EUR
11519.FF 11519.FI 11519.GH
Ouro ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Ouro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526