Print…
Ouro ≥99.9985% (baseado em metais), folha, Premion®, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11388.FF 11388.FI
11388.FFEA 3410 EUR
11388.FF 11388.FI
Ouro ≥99.9985% (baseado em metais), folha, Premion®, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Ouro
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈12g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Peso Molecular: 196.97 g/mol
Ponto de ebulição: 2800
Ponto de Fusão: 1063
Densidade: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526