Print…
Ouro ≥99.995% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10969.G5 10969.G9 10969.H4
10969.G5EA 203 EUR
10969.G5 10969.G9 10969.H4
Ouro ≥99.995% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Ouro
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.04g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526