Print…
Ouro ≥99.9985% (baseado em metais), fio, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10964.BQ 10964.BU
10964.BQEA 999 EUR
10964.BQ 10964.BU
Ouro ≥99.9985% (baseado em metais), fio, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Ouro
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈60.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Ponto de ebulição: 2800 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1063 °C
Densidade: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526