Print…
Ouro ≥99.99% (baseado em metais), pó, Premion® -20 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10612.03 10612.06
10612.03EA 341 EUR
10612.03 10612.06
Ouro ≥99.99% (baseado em metais), pó, Premion® -20 mesh
Ouro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Fórmula: Au
Peso Molecular: 196.97 g/mol
Ponto de ebulição: 2800
Ponto de Fusão: 1063
Densidade: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003436
Número CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526