Print…
Ytterbium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00614.FF 00614.FI
00614.FFEA 204 EUR
00614.FF 00614.FI
Ytterbium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Ytterbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-64-4 Physical Form: ≈2.8g/25x25mm, Packaged in mylar under argon MDL No.: MFCD00011286
Fórmula: Yb
Ponto de ebulição: 1427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 824 °C
Densidade: 6,977 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011286
Número CAS: 7440-64-4
EINECS: 231-173-2
Merck Index: 12,10239