Túlio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços, dendrítico sublimado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
12435.03
12435.06
12435.03EA
152
EUR
12435.03
12435.06
Túlio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços, dendrítico sublimado
Túlio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-30-4
Physical Form: Packaged under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011281
Fórmula:
Tm Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011281 Número CAS: 7440-30-4 EINECS: 231-140-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |