Túlio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
10375.FF
10375.FI
10375.FFEA
375
EUR
10375.FF
10375.FI
Túlio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Túlio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-30-4
Physical Form: ≈1.75g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011281
Fórmula:
Tm Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011281 Número CAS: 7440-30-4 EINECS: 231-140-2 UN: 3178 ADR: 4.1,II |