Print…
Térbio ≥99.9% (baseado em metais), hastes, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44049.DH 44049.HF
44049.DHEA 1630 EUR
44049.DH 44049.HF
Térbio ≥99.9% (baseado em metais), hastes, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Térbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.04g/mm, Cast rod, diameter is approximate MDL No.: MFCD00011256
Fórmula: Tb
Peso Molecular: 158.93 g/mol
Ponto de ebulição: 3041
Ponto de Fusão: 1356
Densidade: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011256
Número CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300