Print…
Térbio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39695.FF 39695.FI
39695.FFEA 588 EUR
39695.FF 39695.FI
Térbio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Térbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: ≈3.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon MDL No.: MFCD00011256
Fórmula: Tb
Ponto de ebulição: 3041 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1356 °C
Densidade: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011256
Número CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300