Print…
Térbio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12430.FF 12430.FI
12430.FFEA 259 EUR
12430.FF 12430.FI
Térbio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.1 mm (0.004 in)
Térbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: ≈0.52g/25x25mm, Packaged in mylar under argon UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011256
Fórmula: Tb
Peso Molecular: 158.93 g/mol
Ponto de ebulição: 3041
Ponto de Fusão: 1356
Densidade: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011256
Número CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,09300