Print…
Térbio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços, dendrítico destilado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
acondicionado sob árgon
12258.03 12258.06 12258.14
12258.03EA 110 EUR
12258.03 12258.06 12258.14
Térbio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços, dendrítico destilado
Térbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011256
Fórmula: Tb
Ponto de ebulição: 3041 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1356 °C
Densidade: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011256
Número CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09300