Print…
Térbio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), lingote (máx. 0,4% Ta)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00320.04 00320.09
00320.04EA 129 EUR
00320.04 00320.09
Térbio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), lingote (máx. 0,4% Ta)
Térbio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle MDL No.: MFCD00011256
Fórmula: Tb
Peso Molecular: 158.93 g/mol
Ponto de ebulição: 3041
Ponto de Fusão: 1356
Densidade: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011256
Número CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300