Print…
Samário, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
261203-10G 261203-1G 261203-50G
SIAL261203-10GEA 409 EUR
SIAL261203-10G SIAL261203-1G SIAL261203-50G
Samário, Sigma-Aldrich®
Samário
Fórmula: Sm
Ponto de ebulição: 1900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1076,85 °C
Densidade: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011233
Número CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498