Print…
Samário zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.14479.0001 8.14479.0010
8.14479.0001EA 46.6 EUR
8.14479.0001 8.14479.0010
Samário zS, Sigma-Aldrich®
Samário
Fórmula: Sm
Peso Molecular: 150.36 g/mol
Ponto de ebulição: 1900
Ponto de Fusão: 1076.85
Densidade: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011233
Número CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3208
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,08498
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1072 °C
Molar Mass 150.36 g/mol