Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43217.FF
43217.FI
43217.FFEA
405
EUR
43217.FF
43217.FI
Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Samário
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: ≈4.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233