Print…
Samário ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
40297.DHEA 213 EUR
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
Samário ≥99.9% (baseado em metais excluindo Ta), hastes, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Samário
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.24g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Fórmula: Sm
Peso Molecular: 150.36 g/mol
Ponto de ebulição: 1900
Ponto de Fusão: 1076.85
Densidade: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011233
Número CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498