Print…
Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços, dendrítico sublimado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
acondicionado sob árgon
12423.09 12423.18 12423.30
12423.09EA 94.9 EUR
12423.09 12423.18 12423.30
Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços, dendrítico sublimado
Samário
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Grey/silvery Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011233
Fórmula: Sm
Ponto de ebulição: 1900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1076,85 °C
Densidade: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011233
Número CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08498