Print…
Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12421.FF 12421.FI
12421.FFEA 250 EUR
12421.FF 12421.FI
Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Samário
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈0.47g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011233
Fórmula: Sm
Ponto de ebulição: 1900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1076,85 °C
Densidade: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011233
Número CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08498