Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços ≤ 12 mm (0.47 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00609.09
00609.18
00609.09EA
113
EUR
00609.09
00609.18
Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), pedaços ≤ 12 mm (0.47 in)
Samário
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: Packaged in air stable poly bottle
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Fórmula:
Sm Ponto de ebulição: 1900 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1076,85 °C Densidade: 7,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011233 Número CAS: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |