Print…
Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00296.FF 00296.FI
00296.FFEA 201 EUR
00296.FF 00296.FI
Samário ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Samário
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Fórmula: Sm
Ponto de ebulição: 1900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1076,85 °C
Densidade: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011233
Número CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498